Stampa…
Ethyl 2-(methylsulphonyl)propanoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR918027-1G OR918027-250MG
APOSOR918027-1GEA 698 EUR
APOSOR918027-1G APOSOR918027-250MG
Ethyl 2-(methylsulphonyl)propanoate 95%
Ethyl 2-(methylsulphonyl)propanoate
Formula: C₆H₁₂O₄S
Peso molecolare: 180,222 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16045025
CAS Number: 73017-82-0