Stampa…
5-Hydroxy-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR918002-1G OR918002-250MG
APOSOR918002-1GEA 222 EUR
APOSOR918002-1G APOSOR918002-250MG
5-Hydroxy-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
5-Hydroxy-1H-indole-3-carbaldehyde
Formula: C₉H₇NO₂
Peso molecolare: 161,157 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06804528
CAS Number: 3414-19-5