Stampa…
N-Methyl-1H-1,3-benzodiazol-2-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N-Methyl-1H-benzo[d]imidazol-2-amine
OR917990-1G OR917990-250MG
APOSOR917990-1GEA 259 EUR
APOSOR917990-1G APOSOR917990-250MG
N-Methyl-1H-1,3-benzodiazol-2-amine 95%
N-Methyl-1H-1,3-benzodiazol-2-amine
Formula: C₈H₉N₃
Peso molecolare: 147,177 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00524803
CAS Number: 17228-38-5