Stampa…
Ethyl 6-oxo-1,6-dihydropyridazine-3-carboxylate 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR917961-1G OR917961-250MG
APOSOR917961-1GEA 350 EUR
APOSOR917961-1G APOSOR917961-250MG
Ethyl 6-oxo-1,6-dihydropyridazine-3-carboxylate 96%
Ethyl 6-oxo-1,6-dihydropyridazine-3-carboxylate
Formula: C₇H₈N₂O₃
Peso molecolare: 168,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00160459
CAS Number: 63001-31-0