Stampa…
5-Chloroisoindoline hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR917946-1G OR917946-250MG
APOSOR917946-1GEA 140 EUR
APOSOR917946-1G APOSOR917946-250MG
5-Chloroisoindoline hydrochloride 95%
5-Chloroisoindoline hydrochloride
Formula: C₈H₈ClN·ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11223562
CAS Number: 912999-79-2