Stampa…
5-Bromo-2-hydroxy-3-methylbenzonitrile 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR917916-1G OR917916-250MG OR917916-5G
APOSOR917916-1GEA 109 EUR
APOSOR917916-1G APOSOR917916-250MG APOSOR917916-5G
5-Bromo-2-hydroxy-3-methylbenzonitrile 95+%
5-Bromo-2-hydroxy-3-methylbenzonitrile
Formula: C₈H₆BrNO
Peso molecolare: 212,043 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08457442
CAS Number: 913191-20-5