Stampa…
2,5-Dichlorobenzyl cyanide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR917907-10G OR917907-25G OR917907-100G
APOSOR917907-10GEA 85.8 EUR
APOSOR917907-10G APOSOR917907-25G APOSOR917907-100G
2,5-Dichlorobenzyl cyanide 98%
2,5-Dichlorobenzyl cyanide
Formula: C₈H₅Cl₂N
Peso molecolare: 186,038 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02671209
CAS Number: 3218-50-6