Stampa…
4-Amino-2-chloropyridin-3-ol 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR917900-100MG OR917900-250MG
APOSOR917900-100MGEA 45.1 EUR
APOSOR917900-100MG APOSOR917900-250MG
4-Amino-2-chloropyridin-3-ol 95+%
4-Amino-2-chloropyridin-3-ol
Formula: C₅H₅ClN₂O
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD16606120
CAS Number: 1227508-94-2