Stampa…
trans-4-(Acetamidomethyl)cyclohexanecarboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR917890-1G OR917890-5G
APOSOR917890-1GEA 221 EUR
APOSOR917890-1G APOSOR917890-5G
trans-4-(Acetamidomethyl)cyclohexanecarboxylic acid 95%
trans-4-(Acetamidomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Formula: C₁₀H₁₇NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00626152
CAS Number: 20704-66-9