7-Chloro-L-tryptophan 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
(S)-2-Amino-3-(7-chloro-1H-indol-3-yl)propanoic acid
OR917825-250MG
OR917825-500MG
APOSOR917825-250MGEA
590
EUR
APOSOR917825-250MG
APOSOR917825-500MG
7-Chloro-L-tryptophan 97%
7-Chloro-L-tryptophan
Formula:
C₁₁H₁₁ClN₂O₂ Peso molecolare: 238,67 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09264322 CAS Number: 73945-46-7 |