Stampa…
3,5-Dichlorophenethyl alcohol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR917823-10G OR917823-1G OR917823-5G
APOSOR917823-10GEA 140 EUR
APOSOR917823-10G APOSOR917823-1G APOSOR917823-5G
3,5-Dichlorophenethyl alcohol 97%
3,5-Dichlorophenethyl alcohol
Formula: C₈H₈Cl₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06201039
CAS Number: 93427-13-5