Stampa…
Benzofuran-6-carboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR917818-1G OR917818-25G OR917818-5G
APOSOR917818-1GEA 90.2 EUR
APOSOR917818-1G APOSOR917818-25G APOSOR917818-5G
Benzofuran-6-carboxylic acid 98%
Benzofuran-6-carboxylic acid
Formula: C₉H₆O₃
Peso molecolare: 162,142 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01006751
CAS Number: 77095-51-3