7-Methoxyquinoline hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR917812-1G
OR917812-5G
APOSOR917812-1GEA
71.2
EUR
APOSOR917812-1G
APOSOR917812-5G
7-Methoxyquinoline hydrochloride 95%
7-Methoxyquinoline hydrochloride
Formula:
C₁₀H₉NO·ClH Peso molecolare: 195.646 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD22683321 CAS Number: 1418117-82-4 |