Stampa…
4-Methylbenzoyl cyanide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR917809-1G OR917809-250MG
APOSOR917809-1GEA 328 EUR
APOSOR917809-1G APOSOR917809-250MG
4-Methylbenzoyl cyanide 95%
4-Methylbenzoyl cyanide
Formula: C₉H₇NO
Peso molecolare: 145,158 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00182410
CAS Number: 14271-73-9