2-(4-Bromophenyl)furan 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR9177-1G
OR9177-250MG
APOSOR9177-1GEA
230
EUR
APOSOR9177-1G
APOSOR9177-250MG
2-(4-Bromophenyl)furan 97%
2-(4-Bromophenyl)furan
Formula:
C₁₀H₇BrO Peso molecolare: 223,066 g/mol Punto di fusione: 83…84,5 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07775614 CAS Number: 14297-34-8 |