Stampa…
4-(1-Hydroxy-1-methylethyl)benzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR917681-1G OR917681-250MG
APOSOR917681-1GEA 713 EUR
APOSOR917681-1G APOSOR917681-250MG
4-(1-Hydroxy-1-methylethyl)benzoic acid 97%
4-(1-Hydroxy-1-methylethyl)benzoic acid
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Peso molecolare: 180,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02185844
CAS Number: 3609-50-5