3-(tert-Butyl)-4-hydroxybenzonitrile 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR917655-1G
OR917655-250MG
APOSOR917655-1GEA
148
EUR
APOSOR917655-1G
APOSOR917655-250MG
3-(tert-Butyl)-4-hydroxybenzonitrile 96%
3-(tert-Butyl)-4-hydroxybenzonitrile
Formula:
C₁₁H₁₃NO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD16999179 CAS Number: 4910-04-7 |