Stampa…
7-Chloro-3,4-dihydro-2H-benzo[b]oxepin-5-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR917617-1G OR917617-250MG
APOSOR917617-1GEA 647 EUR
APOSOR917617-1G APOSOR917617-250MG
7-Chloro-3,4-dihydro-2H-benzo[b]oxepin-5-one 95%
7-Chloro-3,4-dihydro-2H-benzo[b]oxepin-5-one
Formula: C₁₀H₉ClO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01648758
CAS Number: 55579-90-3