Stampa…
5-(Hydroxymethyl)-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)methanol
OR9176-1G OR9176-250MG
APOSOR9176-1GEA 168 EUR
APOSOR9176-1G APOSOR9176-250MG
5-(Hydroxymethyl)-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole
5-(Hydroxymethyl)-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole
Formula: C₁₁H₁₂N₂O
Peso molecolare: 188,226 g/mol
Punto di fusione: 120…122,5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08271942
CAS Number: 864068-97-3