Stampa…
5-Methyl-5-propyl-1,3-dioxan-2-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR917585-10G OR917585-1G OR917585-5G
APOSOR917585-10GEA 597 EUR
APOSOR917585-10G APOSOR917585-1G APOSOR917585-5G
5-Methyl-5-propyl-1,3-dioxan-2-one 95%
5-Methyl-5-propyl-1,3-dioxan-2-one
Formula: C₈H₁₄O₃
Peso molecolare: 158,195 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00023865
CAS Number: 7148-50-7