Stampa…
1-Ethyl-1H-imidazole-5-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR917546-1G OR917546-250MG
APOSOR917546-1GEA 188 EUR
APOSOR917546-1G APOSOR917546-250MG
1-Ethyl-1H-imidazole-5-carboxylic acid 95%
1-Ethyl-1H-imidazole-5-carboxylic acid
Formula: C₆H₈N₂O₂
Peso molecolare: 140,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08445747
CAS Number: 71925-11-6