Stampa…
(S)-2-(Methylamino)-3-phenylpropan-1-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR917507-1G OR917507-250MG
APOSOR917507-1GEA 757 EUR
APOSOR917507-1G APOSOR917507-250MG
(S)-2-(Methylamino)-3-phenylpropan-1-ol 95%
(S)-2-(Methylamino)-3-phenylpropan-1-ol
Formula: C₁₀H₁₅NO
Peso molecolare: 165,232 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18431682
CAS Number: 84773-29-5