Stampa…
4-(Dimethylamino)phenol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR917462-25G OR917462-5G
APOSOR917462-25GEA 499 EUR
APOSOR917462-25G APOSOR917462-5G
4-(Dimethylamino)phenol 97%
4-(Dimethylamino)phenol
Formula: C₈H₁₁NO
Peso molecolare: 137,179 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD01707548
CAS Number: 619-60-3