Stampa…
6-Chloro-4-nitro-1H-indazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR917449-1G OR917449-250MG
APOSOR917449-1GEA 127 EUR
APOSOR917449-1G APOSOR917449-250MG
6-Chloro-4-nitro-1H-indazole 95%
6-Chloro-4-nitro-1H-indazole
Formula: C₇H₄ClN₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07781380
CAS Number: 885519-50-6