Stampa…
1-Allyl-1H-benzimidazole-2-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR917409-1G OR917409-250MG
APOSOR917409-1GEA 401 EUR
APOSOR917409-1G APOSOR917409-250MG
1-Allyl-1H-benzimidazole-2-carbaldehyde 95%
1-Allyl-1H-benzimidazole-2-carbaldehyde
Formula: C₁₁H₁₀N₂O
Peso molecolare: 186,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04355428
CAS Number: 118482-14-7