Stampa…
5-Hydroxy-4-methyl-2(5H)furanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR917392-1G OR917392-5G OR917392-25G
APOSOR917392-1GEA 0 EUR
APOSOR917392-1G APOSOR917392-5G APOSOR917392-25G
5-Hydroxy-4-methyl-2(5H)furanone 95%
5-Hydroxy-4-methyl-2(5H)furanone
Formula: C₅H₆O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07782086
CAS Number: 40834-42-2