Stampa…
N-Methyl-3-oxo-3-phenylpropanamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR917336-1G OR917336-250MG
APOSOR917336-1GEA 502 EUR
APOSOR917336-1G APOSOR917336-250MG
N-Methyl-3-oxo-3-phenylpropanamide 95%
N-Methyl-3-oxo-3-phenylpropanamide
Formula: C₁₀H₁₁NO₂
Peso molecolare: 177,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24549341
CAS Number: 197852-01-0