Stampa…
6,7-Dihydro-5h-cyclopenta[b]pyridin-7-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR917333-100MG OR917333-250MG
APOSOR917333-100MGEA 431 EUR
APOSOR917333-100MG APOSOR917333-250MG
6,7-Dihydro-5h-cyclopenta[b]pyridin-7-amine 95%
6,7-Dihydro-5h-cyclopenta[b]pyridin-7-amine
Formula: C₈H₁₀N₂
Peso molecolare: 134,178 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07778343
CAS Number: 185122-75-2
UN: 3259
ADR: 8,II