Stampa…
2,5-Dichloroquinoline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR917331-1G OR917331-250MG
APOSOR917331-1GEA 170 EUR
APOSOR917331-1G APOSOR917331-250MG
2,5-Dichloroquinoline 95%
2,5-Dichloroquinoline
Formula: C₉H₅Cl₂N
Peso molecolare: 198,049 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00832074
CAS Number: 59412-12-3