Stampa…
Boc-D-homoserine lactone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Boc-D-Homoserine lactone
OR917300-1G OR917300-500MG OR917300-5G
APOSOR917300-1GEA 229 EUR
APOSOR917300-1G APOSOR917300-500MG APOSOR917300-5G
Boc-D-homoserine lactone 97%
Boc-D-homoserine lactone
Formula: C₉H₁₅NO₄
Peso molecolare: 201,22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09037376
CAS Number: 67198-86-1