Stampa…
3-[(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methyl]benzyl alcohol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: {3-[(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methyl]phenyl}methanol
OR9173-1G OR9173-250MG
APOSOR9173-1GEA 183 EUR
APOSOR9173-1G APOSOR9173-250MG
3-[(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methyl]benzyl alcohol 95%
3-[(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methyl]benzyl alcohol
Formula: C₁₀H₁₁N₃O
Peso molecolare: 189,214 g/mol
Punto di fusione: 56…59 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08271929
CAS Number: 871825-54-6
UN: 1325
ADR: 4.1,III