Stampa…
Thieno[2,3-c]pyridine-2-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR917276-1G OR917276-250MG
APOSOR917276-1GEA 473 EUR
APOSOR917276-1G APOSOR917276-250MG
Thieno[2,3-c]pyridine-2-carbaldehyde 95%
Thieno[2,3-c]pyridine-2-carbaldehyde
Formula: C₈H₅NOS
Peso molecolare: 163,196 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11052828
CAS Number: 203922-18-3