Stampa…
sec-Butyl chloroformate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR917261-1G OR917261-25G OR917261-5G
APOSOR917261-1GEA 145 EUR
APOSOR917261-1G APOSOR917261-25G APOSOR917261-5G
sec-Butyl chloroformate 95%
sec-Butyl chloroformate
Formula: C₅H₉ClO₂
Peso molecolare: 136.577 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00043796
CAS Number: 17462-58-7