Stampa…
3,4-Dichloro-5-nitropyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR917240-1G OR917240-250MG
APOSOR917240-1GEA 488 EUR
APOSOR917240-1G APOSOR917240-250MG
3,4-Dichloro-5-nitropyridine 95%
3,4-Dichloro-5-nitropyridine
Formula: C₅H₂Cl₂N₂O₂
Peso molecolare: 192,988 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09910258
CAS Number: 56809-84-8