Stampa…
[4-(Pyridin-2-yl)phenyl]methanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]pyridine, 4-(Pyridin-2-yl)benzyl alcohol
OR9172-1G OR9172-250MG
APOSOR9172-1GEA 350 EUR
APOSOR9172-1G APOSOR9172-250MG
[4-(Pyridin-2-yl)phenyl]methanol 97%
[4-(Pyridin-2-yl)phenyl]methanol
Formula: C₁₂H₁₁NO
Peso molecolare: 185,222 g/mol
Punto di fusione: 49…51 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04116292
CAS Number: 98061-39-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III