Stampa…
4-(4,4-Dimethyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-yl)aniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR917191-1G OR917191-250MG
APOSOR917191-1GEA 734 EUR
APOSOR917191-1G APOSOR917191-250MG
4-(4,4-Dimethyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-yl)aniline 95%
4-(4,4-Dimethyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-yl)aniline
Formula: C₁₁H₁₄N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02677755
CAS Number: 69876-88-6