Stampa…
2,2-Dimethylbut-3-ynoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR917188-1G OR917188-250MG
APOSOR917188-1GEA 597 EUR
APOSOR917188-1G APOSOR917188-250MG
2,2-Dimethylbut-3-ynoic acid 95%
2,2-Dimethylbut-3-ynoic acid
Formula: C₆H₈O₂
Peso molecolare: 112,127 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03093337
CAS Number: 56663-76-4