(R)-tert-Butyl (2-oxoazepan-3-yl)carbamate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₁H₂₀N₂O₃ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD03788637 CAS Number: 106691-72-9 |