Stampa…
1H-Indole-6-acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(1H-Indol-6-yl)acetic acid
OR917177-1G OR917177-250MG
APOSOR917177-1GEA 466 EUR
APOSOR917177-1G APOSOR917177-250MG
1H-Indole-6-acetic acid 98%
1H-Indole-6-acetic acid
Formula: C₁₀H₉NO₂
Peso molecolare: 175,184 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09837606
CAS Number: 39689-58-2