Stampa…
6-Methyl-1,3-benzodioxole-5-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR917166-1G OR917166-250MG
APOSOR917166-1GEA 401 EUR
APOSOR917166-1G APOSOR917166-250MG
6-Methyl-1,3-benzodioxole-5-carbaldehyde 95%
6-Methyl-1,3-benzodioxole-5-carbaldehyde
Formula: C₉H₈O₃
Peso molecolare: 164,158 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04041885
CAS Number: 58343-54-7