Stampa…
5-Bromo-4-methylpicolinaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-4-methylpyridine-2-carbaldehyde
OR917140-1G OR917140-250MG
APOSOR917140-1GEA 127 EUR
APOSOR917140-1G APOSOR917140-250MG
5-Bromo-4-methylpicolinaldehyde 97%
5-Bromo-4-methylpicolinaldehyde
Formula: C₇H₆BrNO
Peso molecolare: 200,033 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07375095
CAS Number: 886364-94-9