Stampa…
4-Chloro-3-hydroxy butyronitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR917127-1G OR917127-5G
APOSOR917127-1GEA 321 EUR
APOSOR917127-1G APOSOR917127-5G
4-Chloro-3-hydroxy butyronitrile 95%
4-Chloro-3-hydroxy butyronitrile
Formula: C₄H₆ClNO
Peso molecolare: 119,55 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07783068
CAS Number: 105-33-9