Stampa…
3,4-Dibromobenzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR917118-10G OR917118-1G OR917118-5G
APOSOR917118-10GEA 271 EUR
APOSOR917118-10G APOSOR917118-1G APOSOR917118-5G
3,4-Dibromobenzoic acid 97%
3,4-Dibromobenzoic acid
Formula: C₇H₄Br₂O₂
Peso molecolare: 279,913 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00094403
CAS Number: 619-03-4