Stampa…
(2-Oxo-1,3-benzoxazol-3(2H)-yl)acetaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR917094-1G OR917094-250MG
APOSOR917094-1GEA 401 EUR
APOSOR917094-1G APOSOR917094-250MG
(2-Oxo-1,3-benzoxazol-3(2H)-yl)acetaldehyde 95%
(2-Oxo-1,3-benzoxazol-3(2H)-yl)acetaldehyde
Formula: C₉H₇NO₃
Peso molecolare: 177,157 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09864427
CAS Number: 13610-81-6