Stampa…
2-Methyl-1,3-benzothiazole-5-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Methylbenzo[d]thiazole-5-carboxylic acid
OR917051-10G OR917051-1G OR917051-5G
APOSOR917051-10GEA 437 EUR
APOSOR917051-10G APOSOR917051-1G APOSOR917051-5G
2-Methyl-1,3-benzothiazole-5-carboxylic acid 97%
2-Methyl-1,3-benzothiazole-5-carboxylic acid
Formula: C₉H₇NO₂S
Peso molecolare: 193,222 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00498510
CAS Number: 24851-69-2