Stampa…
4-(4-Aminophenoxy)pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Pyridin-4-yloxy)aniline
OR917039-1G OR917039-250MG
APOSOR917039-1GEA 239 EUR
APOSOR917039-1G APOSOR917039-250MG
4-(4-Aminophenoxy)pyridine 95%
4-(4-Aminophenoxy)pyridine
Formula: C₁₁H₁₀N₂O
Peso molecolare: 186,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06825431
CAS Number: 102877-78-1