Stampa…
Tetraacid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR917035-1G OR917035-5G OR917035-250MG
APOSOR917035-1GEA 328 EUR
APOSOR917035-1G APOSOR917035-5G APOSOR917035-250MG
Tetraacid
Tetraacid
Formula: C₁₇H₂₈O₁₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08669605
CAS Number: 35638-19-8