Stampa…
1-Methyl-1H-indazole-4-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR916985-1G OR916985-250MG
APOSOR916985-1GEA 164 EUR
APOSOR916985-1G APOSOR916985-250MG
1-Methyl-1H-indazole-4-carboxylic acid 95%
1-Methyl-1H-indazole-4-carboxylic acid
Formula: C₉H₈N₂O₂
Peso molecolare: 176,172 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15071442
CAS Number: 1071433-05-0