2-Amino-6-chloronicotinonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR916978-1G
OR916978-250MG
APOSOR916978-1GEA
549
EUR
APOSOR916978-1G
APOSOR916978-250MG
2-Amino-6-chloronicotinonitrile 95%
2-Amino-6-chloronicotinonitrile
Formula:
C₆H₄ClN₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18261104 CAS Number: 52471-07-5 |