Stampa…
3-(4,5-Dihydro-4,4-dimethyloxazol-2-yl)benzenamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR916913-1G OR916913-250MG
APOSOR916913-1GEA 735 EUR
APOSOR916913-1G APOSOR916913-250MG
3-(4,5-Dihydro-4,4-dimethyloxazol-2-yl)benzenamine 95%
3-(4,5-Dihydro-4,4-dimethyloxazol-2-yl)benzenamine
Formula: C₁₁H₁₄N₂O
Peso molecolare: 190,242 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09909379
CAS Number: 913731-10-9